missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Z-DEVD-FMK, MedChemExpress

Product Code. 16425188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16425188

Brand: Medchem Express HY12466

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.

Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.

Specifikationer

Chemical Name or Material Z-DEVD-FMK
CAS 210344-95-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C30H41FN4O12
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (49.85 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(CF)=O)CC(OC)=O)=O)[C@H](CCC(OC)=O)NC([C@H](CC(OC)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 668.66
Formula Weight 668.66
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.