missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YM-90709, MedChemExpress
Descrizione
YM-90709 is a novel IL-5 inhibitor which selectively blocks the binding of IL-5 to the IL-5 receptor (IL-5R).YM-90709 potently inhibits the binding of [125I]-IL-5 to IL-5R on human peripheral eosinophils and eosinophilic HL-60 clone 15 cells with IC50 values of 1.0 and 0.57 μM.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | YM-90709 |
| CAS | 163769-88-8 |
| Color | Orange |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H21N3O2 |
| Quantity | 25 mg |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (173.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C12)(C)N3C2=CC4=NC5=CC=CC=C5N=C43 |
| Molecular Weight (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight | 359.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?