missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
XRN2 gene encodes a 5′-3′ exonuclease that promotes transcription termination at cotranscriptional cleavage sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Specifications
Specifications
| Antigen | XRN2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | XRN2 |
| Gene Accession No. | Q9DBR1, Q9H0D6 |
| Gene Alias | 5 3 exoribonuclease 2, 5′ 3′ exoribonuclease 2, DHM1 like protein, DHP protein, XRN2 |
| Gene Symbols | Xrn2 |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?