missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
XBP1 Polyclonal antibody specifically detects XBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | XBP1 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 350 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human XBP-1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of XBP-1. Amino Acid Squence: LPAWRSSQRSTQKDPVPY |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?