missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Cap

Product Code. 30054284
Click to view available options
Color Code:
Amber Tint
Purple Tint
Material (Seal):
Polycarbonate
Polysulfone
Unit Size:
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30054284

Brand: CPC (Colder) 5011298

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Connect to a male coupling insert to stop the flow

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands

Spezifikation

Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Color Code Purple Tint
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Packaging Quantity 25/Pk.
Outlet Port Cap
Sterilization Method 121°C
Shape Cap
Material (Seal) Polysulfone
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt