missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

wnvNS3 Protease Antibody (345713) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Product Code. 30732636 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30732636 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30732636 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2907I

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

wnvNS3 Protease Monoclonal antibody specifically detects wnvNS3 Protease in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen wnvNS3 Protease
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 345713
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant West Nile Virus NS3 Protease, expressed as a fusion protein with co-factor NS2L, Gly1506-Leu1689, Accession # ABD85079
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 912267
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.