missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-10b Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18416860 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18416860 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18416860 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177325PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Wnt-10b Polyclonal antibody specifically detects Wnt-10b in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Wnt-10b
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias protein Wnt-10b, Protein Wnt-12, SHFM6WNT-10B protein, wingless-type MMTV integration site family, member 10B, WNT12, WNT-12
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the center of human Wnt10b. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of Wnt10b. Amino Acid Squence: CGWKGSGEQDRLRAK
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Wnt Signaling Pathway
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7480
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.