Learn More
Invitrogen™ West Nile Virus Envelope (lineage 1, strain NY99) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (087)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA560368
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30535461
  • £132.00 / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
West Nile Virus Envelope (lineage 1, strain NY99) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins which play a major role for WNV entry into target cells. The viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway as delivery of core gene delivery into the striatum of mouse brain and skeletal muscle resulted in cell death and inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
West Nile Virus Envelope (lineage 1, strain NY99)
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Rabbit
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG
Western Blot
087
Unconjugated
West Nile envelope; West Nile Virus; WNV envelope
Recombinant West Nile Virus (WNV) (lineage 1, strain NY99) E/Envelope Protein (Domain III) protein (Gln586-Ala705).
20 μL
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado