missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Weighing Bottle

Artikelnummer. 10339930
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
360 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10339930

missing translation for 'mfr': KARTELL 0034800

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weighing Bottle allows you to reduce the tare weight correction of samples.

  • Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, re-usable translucent bottles.
  • Airtight push on lids included.
  • Highly resistant to acid attack.
  • No internal shoulders to allow use of spatulas.
  • Tops can be squeezed to assist pouring.
  • Remove lid before autoclaving.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: PP

Spezifikation

Capacity (Metric) 360 mL
Color Clear
Material Polypropylene
Quantity 10 pcs.
Sterility Non-sterile
Closure Included Yes
Disposable Reusable
Shape Cylindrical
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Weighing Bottle
Closure Size 70 mm
Autoclavable Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt