missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR4 Antibody (OTI4G1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18407687 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18407687 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18407687 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP274865MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

WDR4 Monoclonal antibody specifically detects WDR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen WDR4
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI4G1
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase subunit WDR4, WD repeat domain 4, 10TRM82, WD repeat-containing protein 4
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human WDR4(NP_387510) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10785
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.