missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR18 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18414156 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18414156 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18414156 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281877UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

WDR18 Polyclonal antibody specifically detects WDR18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WDR18
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC2436, R32184_1, WD repeat domain 18, WD repeat-containing protein 18
Host Species Rabbit
Immunogen WDR18 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human WDR18. The immunogen is located within the last 50 amino acids of WDR18. Amino Acid Squence: VRNLRKINRDLFDFSTR
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57418
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.