Learn More
KARTELL Wash Bottle Screw Cap
Product Code. p-200004223
Click to view available options
Thread Size (Metric):
GL 18
GL 32
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 50
Product Code. 10030981
Brand: KARTELL 0330000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Wash Bottle Screw Caps are compatible with various Kartell wash bottles.
  • Fit bottles part. no. 15881 - 15901
  • Material: Polyethylene
Especificaciones
Color Translucent White
Material Polyethylene
Quantity 100 pcs.
Sterility Non-sterile
Thread Size (Metric) GL 18
Disposable Reusable
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Screw Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado