missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG1 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18416450 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25ul
Conditionnement:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18416450 25ul 25µL
18740464 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18416450 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP18107225ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

VSIG1 Polyclonal specifically detects VSIG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen VSIG1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. Q86XK7, Q86XK7, Q86XK7, Q86XK7
Gene Alias Cell surface A33 antigen, dJ889N15.1, Glycoprotein A34, GPA34, MGC44287,1700062D20Rik, V-set and immunoglobulin domain containing 1, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1
Gene Symbols VSIG1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EPKPTQEPAPEPAPGSEPMAVPDLDIELELEPETQSELEPEPEPEPESEPGVVVEPLSEDEKGVVK
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25ul
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 340547
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.