missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPREB3 Antibody (OTI1A3) [PE], Novus Biologicals™

Product Code. 30688838 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30688838 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30688838 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345027PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VPREB3 Monoclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VPREB3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A3
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-123 of human VPREB3 (NP_037510) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 29802
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.