missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vorinostat, MedChemExpress
Description
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Vorinostat |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Color | White |
| Quantity | 250 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H20N2O3 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM) |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?