missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VOC Mixture for GB/T 11890-1989 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Code produit 30316625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30316625 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30316625 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000553ME
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.