missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (mam82), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18375382 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18375382 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18375382 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP311975AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen VISTA/B7-H5/PD-1H
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone mam82
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Host Species Rabbit
Immunogen The antibody was generated by immunising a VISTA/B7-H5/PD-1H-KO mouse with mouse VISTA/B7-H5/PD-1H Ig fusion protein and adjuvant.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cardiovascular Biology, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64115
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.