missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

visinin-like 1 Antibody (2D11), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18430216 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18430216 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18430216 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP225166MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

visinin-like 1 Monoclonal antibody specifically detects visinin-like 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen visinin-like 1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating)
Classification Monoclonal
Clone 2D11
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry - Free Floating
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias HLP3Hippocalcin-like protein 3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VILIPVLP-1, visinin-like 1, visinin-like protein 1, VISL1
Host Species Mouse
Immunogen Full length human visinin-like 1 [UniProt# P62760]
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7447
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.