missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinorelbine Bitartrate, TRC

Product Code. 30135776
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30135776 100 mg 100mg
30135402 25 mg 25mg
18033610 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV315000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 125317-39-7
Molecular Formula C45 H54 N4 O8 . 2 C4 H6 O6
Molecular Weight (g/mol) 1079.11
Synonym Vinorelbine tartrate, Methyl (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate dihydrogen bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate], Aspidospermidine-3-carboxylic acid, 4-(acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-8-(methoxycarbonyl)-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-, methyl ester, (2β,3β,4β,5α,12R,19α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), C'-Norvincaleukoblastine, 3',4'-didehydro-4'-deoxy-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), 3',4'-Didehydro-4'-deoxy-C'-norvincaleukoblastine tartrate, Aspidospermidine-3-carboxylic acid, 4-(acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-8-(methoxycarbonyl)-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methyl-, methyl ester, (2β,3β,4β,5α,12β,19α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2) (salt), KW 2307, Navelbine, Navelbine ditartrate, Nor-5'-anhydrovinblastine ditartrate, Vinorelbine ditartrate
IUPAC Name Methyl (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3a-ethyl-9-[(6R,8S)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azacyclodecino[4,3-b]indol-8-yl]-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate dihydrogen bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate]
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN(C1)Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28-,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
Formula Weight 1078.427
Chemical Name or Material Vinorelbine Ditartrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.