missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vildagliptin, Mikromol™

Product Code. 17960996
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17960996

Brand: Mikromol MM3564.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Vildagliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Vildagliptin
CAS 274901-16-5
Analyte or Component Names Vildagliptin
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C17 H25 N3 O2
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2S)- (9CI), (S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamant-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, DSP 7238, Equa, Galvus, LAF 237, NVP-LAF 237, Vildagliptin
InChI Formula InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C#N
IUPAC Name (2S)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 303.4
Quantity 250 mg
Formula Weight 303.1947 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt