Learn More
ERLIN1 Antibody (OTI4C11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44714
Artikelnummer. 30306457
  • £557.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ERLIN1 Monoclonal antibody specifically detects ERLIN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ERLIN1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
10613
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI4C11
Western Blot 1:500∽2000
Band_7 23-211 Keo4 (Interim) similar to C.elegans protein C42C1.9, C10orf69, chromosome 10 open reading frame 69, Endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 1, ER lipid raft associated 1, Erlin-1, KE04SPFH domain-containing protein 1, KEO4, Protein KE04, SPFH domain family, member 1, SPFH1, Stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 107-346 of human ERLIN1(NP_006450) produced in E.coli.
100 μg
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt