Learn More
Invitrogen™ Human TMEM151B (aa 131-171) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30201785
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30201785
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP101688
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63077 (PA5-63077. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TMEM151B is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include integral component of membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q8IW70
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 441151
Name Human TMEM151B (aa 131-171) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias bA444E17.5; C6orf137; Gm323; TMEM151B; TMEM193; transmembrane protein 151 B; Transmembrane protein 193
Common Name TMEM151B
Gene Symbol TMEM151B
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence CWHCQARHELQHRVDVSSVRERVGRMQQATPCIWWKAISYH
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt