Learn More
CD59 Antibody (193-27), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-12078CL1
Artikelnummer. 30149184
  • £713.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CD59 Monoclonal antibody specifically detects CD59 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD59
Monoclonal
CoraFluor 1
16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein
This antibody was raised by immunizng mice with stimulated human leukocytes.
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
966
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
193-27
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt