Learn More
OXGR1/GPR80/P2Y15 Antibody (JE64-04), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-32684
Product Code. 30117116
  • £377.00 / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
OXGR1/GPR80/P2Y15 Monoclonal antibody specifically detects OXGR1/GPR80/P2Y15 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OXGR1/GPR80/P2Y15
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000
Alpha-ketoglutarate receptor 1, G protein-coupled receptor 80, G protein-coupled receptor 99, GPR802-oxoglutarate receptor 1, GPR99, G-protein coupled receptor 80, G-protein coupled receptor 99, MGC119206, MGC119207, MGC119208, oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1, P2RY15P2Y-like GPCR, P2Y purinoceptor 15, P2Y15P2Y-like nucleotide receptor, seven transmembrane helix receptor
Synthetic peptide within human OXGR1/GPR80/P2Y15 aa 171-220/337. (Uniprot: Q96P68)
100 μL
GPCR
27199
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
JE64-04
Unconjugated
1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt