Learn More
R&D Systems™ Human Phospho-HGFR/c-MET DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Packaging Quantity:
15 Plates
2 Plates
5 Plates
Unit Size:
1 set
Beskrivning
The Human Phospho-HGF R/c-MET DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human HGFR/c-MET.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Human |
| Conjugate | Biotin |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 4233 |
| Synonym | AUTS9, c-Met, cMET, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF R, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, MET, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met |
| Packaging Quantity | 15 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering