Learn More
Human RECK Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB1734-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18788709
  • £171.00 / 25µg
Description
RECK Monoclonal specifically detects RECK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RECK
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
O95980
RECK
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RECK Ala29-Val934 Accession # O95980
25 μg
Primary
Detects human RECK in direct ELISAs and Western blots.
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
198212
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
hRECK, membrane-anchored glycoprotein (metastasis and invasion), reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs, ST15, ST15reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs, suppression of tumorigenicity 15 (reversion-inducing-cysteine-rich protein withkazal motifs), suppression of tumorigenicity 5 (reversion-inducing-cysteine-rich protein withkazal motifs), Suppressor of tumorigenicity 15 protein
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
8434
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only