Learn More
Human MYH7 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB9096-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18786409
  • £168.00 / 25µg
Description
MYH7 Monoclonal specifically detects MYH7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MYH7
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
cardiac muscle beta isoform, CMD1S, CMD1SMGC138376, CMH1, DKFZp451F047, MGC138378, MPD1, MYHCB, MyHC-beta, myhc-slow, myopathy, distal 1, myosin heavy chain (AA 1-96), myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta, myosin, heavy polypeptide 7, cardiac muscle, beta, myosin-7, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.7A, SPMD, SPMM
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
4625
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry
940906
Western Blot 0.5 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL
P12883
MYH7
Human MYH7 synthetic peptide Accession # P12883
25 μg
Primary
Detects human MYH7 in direct ELISAs and Western blots.
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis