Learn More
Human Cornulin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF3607-SP
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18779287
  • £168.00 / 25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Cornulin Polyclonal specifically detects Cornulin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Cornulin
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
53 kDa squamous epithelial-induced stress protein, 58 kDa heat shock protein, C1orf10, chromosome 1 open reading frame 10, cornulin, CRNN, DRC1, Gm1015, PDRC1, PDRC1,53 kDa putative calcium-binding protein, SEP53, SEP53C1orf10, Squamous epithelial heat shock protein 53, Tumor-related protein
Goat
Affinity Purified
RUO
49860
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
Q9UBG3
CRNN
E. coli-derived recombinant human Cornulin Met1-Ser140 Accession # Q9UBG3
25 μg
Primary
Detects human Cornulin in direct ELISAs and Western blots.
Human
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only