Learn More
Human MSX1 Antibody, R&D Systems™
Description
MSX1 Monoclonal specifically detects MSX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifications
Specifications
| Antigen | MSX1 |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 801601 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | P28360 |
| Gene Alias | Homeobox protein Hox-7, homeobox protein MSX-1, HOX7, HOX7homeobox 7, HYD1, HYD1msh homeobox homolog 1 (Drosophila), msh (Drosophila) homeo box homolog 1 (formerly homeo box 7), msh homeo box 1, msh homeobox 1, Msh homeobox 1-like protein, msh homeobox homolog 1, OFC5, STHAG1 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?