Learn More
Mouse ADAM9 Ectodomain Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB949-SP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18764609
  • £147.00 / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ADAM9 Monoclonal specifically detects ADAM9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ADAM9
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), ADAM 9, ADAM metallopeptidase domain 9, ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, cone rod dystrophy 9, CORD9, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 9, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, MCMP, MCMPMDC9KIAA0021Mltng, MDC9, Meltrin gamma, Meltrin-gamma, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9, MLTNG, Myeloma cell metalloproteinase
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
8754
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Western Blot
122823
Western Blot 1 ug/mL
Q61072
ADAM9
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse ADAM9 Ala205-Cys673 Accession # Q61072
25 μg
Primary
Detects mouse ADAM9 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) ADAM9 is observed and no cross-reactivity with rhADAM8, recombinant mouse ADAM10, rhADAM15, rhBACE, or rhTACE is observed. In Western blots, approximately 100% cross-reactivity with rhADAM9 and rmADAM15 is observed and less than 5% cross-reactivity with rmADAM10 is observed.
Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only