Learn More
Human Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 Antibody, R&D Systems™
Description
Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 Monoclonal specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytosolic Sulfotransferase 2A1/SULT2A1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 656229 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | NP_003158 |
| Gene Alias | alcohol/hydroxysteroid sulfotransferase, Dehydroepiandrosterone sulfotransferase, DHEAS, DHEA-ST, DHEA-STbile salt sulfotransferase, EC 2.8.2.14, HST, hSTa, Hydroxysteroid Sulfotransferase, ST2, ST2A1, ST2A3, STDbile-salt sulfotranasferase 2A1, Sulfotransferase 2A1, sulfotransferase family, cytosolic, 2A, dehydroepiandrosterone(DHEA)-preferring, member 1, SULT2A1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?