Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) HRP Antibody Labeling Kit
Product Code. 18715773 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 x 100 μg Reaction
3 x 10 μg Reaction
3 x 100 μg Reaction
5 mg
5 x 1 mg Reaction
Unit Size:
1 set
100µg
1mg
300µg
5mg
Product Code. 18715773
Brand: Novus Biologicals™ 7010030
Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, In vivo assay
Horseradish peroxidase is a 44kDa glycoprotein with 6 lysine residues which can be conjugated to labeled biomolecules using Lightning-Link. The enzyme label can be visualized by chromogenic reactions; for example diaminobenzidine (DAB) in the presence of hydrogen peroxide (H202) is converted in to a water insoluble brown pigment. Other substrates which can be used to measure horseradish peroxidase activity include ABTS, TMB and TMBUS.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 3 x 10 μg Reaction
Conjugate HRP
Kit Contents Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1, 3 or 5 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher reagent
Product Type HRP Antibody Labeling Kit
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.