Learn More
Human Pro Collagen I alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB6220-100
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18714088
  • £470.00 / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Collagen I alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects Collagen I alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Collagen I alpha 1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alpha-1 type I collagen, COL1A1, COL-IA1, Collagen 1, Collagen 1 alpha 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, Collagen Type I Alpha 1 Chain, collagen, type I, alpha 1, Collagen1, Collagen-1, EDSARTH1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Collagen I, Gln23-Lys277, Gly1094-Leu1464, Accession # P02452
100 μg
Primary
Detects human Pro-Collagen I alpha 1 in direct ELISAs.
Human
Purified
Immunocytochemistry
816161
Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
P02452
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
1277
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only (RUO)