Learn More
Human/Mouse/Rat GULP1/CED-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF7978-SP
Product Code. 18708579
  • £147.00 / 25µg
Beskrivning
Beskrivning
GULP1/CED-6 Polyclonal specifically detects GULP1/CED-6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
GULP1/CED-6
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CED6, CED6GULPCED-6, Cell death protein 6 homolog, engulfment adapter protein, FLJ31156, GULP, engulfment adaptor PTB domain containing 1, Protein GULP, PTB domain adapter protein CED-6, PTB domain adaptor protein CED-6, PTB domain-containing engulfment adapter protein 1
Sheep
Affinity Purified
RUO
51454
Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL
Q9UBP9
GULP1
E. coli-derived recombinant human GULP1/CED-6 Met1-Asn92 Accession # Q9UBP9
25 μg
Primary
Detects human, mouse, and rat GULP1/CED-6 in direct ELISAs and Western blots.
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only