Learn More
FBXW5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-91892-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18486021
  • £222.00 / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
FBXW5 Polyclonal specifically detects FBXW5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FBXW5
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
DKFZp434B205, F-box and WD repeat domain containing 5, F-box and WD-40 domain protein 5, F-box and WD-40 domain-containing protein 5, F-box/WD repeat-containing protein 5, FBW5, MGC20962, RP11-229P13.10, WD repeat-containing F-box protein FBW5
Rabbit
Affinity Purified
RUO
54461
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FBXW5
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PDNRYLYVNSRAWPNGAVVADPMQPPPIAEEIDLLVFDLKTMREVRRALRAHRAYTPNDECFFIFLDVSRDFVASGAEDRHGYIWDRHYNICLARLRHEDVVNSVVFSPQEQ
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only