Learn More
ELOVL4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Description
ELOVL4 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
| Antigen | ELOVL4 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:400, Immunohistochemistry 10 - 15 ug/ml |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | ADMD, cancer/testis antigen 118, CT118, EC 2.3.1.n8, elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 4, elongation of very long chain fatty acids protein 4, FLJ17667, FLJ92876,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL4, Stargardt disease 3 (autosomal dominant), STGD2, STGD3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptdide derived from the human ELOVL4 protein (Uniprot: Q9GZR5) |
| Purification Method | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?