Learn More
FBX10 Rabbit anti-Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-03304-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FBX10 Polyclonal specifically detects FBX10 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| FBX10 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 26267 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| F-box protein 10, PRMT11 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human FBX10 (NP_036298.2). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu