Learn More
PI 3-Kinase p85 beta Mouse anti-Human, Clone: PIK3R2/1293, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-13736-20UG
 View more versions of this product
Product Code. 18344117
  • £197.00 / 20µg
Description
PI 3-Kinase p85 beta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p85 beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PI 3-Kinase p85 beta
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
O00459
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
PIK3R2/1293
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
P85B, phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit beta, phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta, phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 2 (p85 beta), phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 2 (beta), phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 2 (p85 beta), phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 2 (p85 beta), PI3K regulatory subunit beta, PI3-kinase regulatory subunit beta, PI3-kinase subunit p85-beta, ptdIns-3-kinase regulatory subunit beta, ptdIns-3-kinase regulatory subunit p85-beta
Recombinant fragment of human PI 3-Kinase p85 beta protein (around aa 520-720) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O00459)
20 μg
Autophagy, Signal Transduction
5296
Store at 4°C.
IgG2b κ
Product Suggestions
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.