Learn More
AK2 Rabbit anti-Human, Clone: 25, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90183-50UL
 View more versions of this product
Product Code. 18207166
  • £286.00 / 50µL
Description
AK2 Monoclonal specifically detects AK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AK2
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
204
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
25
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
adenylate kinase 2, adenylate kinase 2, mitochondrial, adenylate kinase isoenzyme 2, mitochondrial, ADK2, AK 2, ATP-AMP transphosphorylase 2, EC 2.7.4, EC 2.7.4.3
Recombinant Human AK2 protein
50 μg
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado