Learn More
ZNF394 Antibody (OTI1G9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46446
Product Code. 18168898
  • £458.00 / 0.10mL
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
ZNF394 Monoclonal specifically detects ZNF394 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZNF394
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
dJ874C20.2, FLJ23407, zinc finger protein 310 pseudogene, zinc finger protein 323, ZNF20-Lp, ZNF310P
Mouse
64.1 kDa
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1G9
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ZNF394
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-296 of human ZNF394 (NP_115540) produced in E.coli.
Immunogen affinity purified
RUO
84124
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only