Learn More
Mouse B7-H2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB158
Product Code. 18159920
  • £370.00 / 100µg
Description
B7-H2/ICOSLG Monoclonal specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B7-H2/ICOSLG
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Q9JHJ8
Icosl
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2 Glu47-Lys279 Accession # Q9JHJ8
100 μg
Primary
Detects mouse B7-H2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) B7-H2, rhB7-H3, rhB7-H3b, rhPD-L2, recombinant mouse (rm) B7-1, rmB7-2, rmB7-H1, rmB7-H3, rmB7-H4, rmPD-L2, or recombinant rat B7-2 is observed.
Mouse
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
599841
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
B7H2, B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP-1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, ICOSLG, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
23308
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt