Learn More
Invitrogen™ ECHS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA599975
Product Code. 16614225
  • £448.00 / 100µL
Description
Antibody detects endogenous levels of total ECHS1.
The protein encoded by this gene functions in the second step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway. It catalyzes the hydration of 2-trans-enoyl-coenzyme A (CoA) intermediates to L-3-hydroxyacyl-CoAs. The gene product is a member of the hydratase/isomerase superfamily. It localizes to the mitochondrial matrix. Transcript variants utilizing alternative transcription initiation sites have been described in the literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ECHS1
Polyclonal
Unconjugated
Echs1
C80529; ECHS1; ECHS1D; enoyl CoA hydratase, short chain, 1, mitochondrial; enoyl Coenzyme A hydratase, short chain 1; enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial; enoyl-CoA hydratase 1; Enoyl-CoA hydratase short chain 1 mitochondrial; enoyl-CoA hydratase, mitochondrial; enoyl-CoA hydratase, short chain 1; Enoyl-CoA hydratase, short chain 1, mitochondrial; enoyl-CoA hydratase, short chain, 1, mitochondrial; mitochondrial short-chain enoyl-coenzyme A hydratase 1; SCEH; short chain enoyl-CoA hydratase; short-chain enoyl-CoA hydratase
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
140547, 1892, 93747
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P14604, P30084, Q8BH95
Echs1
A synthesized peptide derived from human ECHS1(Accession P30084), corresponding to amino acid residues T169-V219.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado