Learn More
Invitrogen™ SENP7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA599191
Product Code. 16613445
  • £450.00 / 100µL
Description
Antibody detects endogenous levels of total SENP7.
SENP7 is a protease that may be involved in two essential functions in the SUMO pathway: processing of full-length SUMO1, SUMO2 and SUMO3 to their mature conjugatable forms and/or deconjugation of SUMO1, SUMO2 and SUMO3 from targeted substrate proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SENP7
Polyclonal
Unconjugated
SENP7
2410152H17Rik; 2810413I22Rik; 2900036C23Rik; 6030449K19Rik; AI790676; KIAA1707; SENP7; sentrin/SUMO-specific protease SENP7; Sentrin-specific protease 7; SSP2; SUMO1/sentrin specific peptidase 7; SUMO1/sentrin specific protease 7; Sumo1/sentrin/SMT3 specific peptidase 7; SUMO-1-specific protease 2; Susp2
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
57337, 66315
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8BUH8, Q9BQF6
SENP7
A synthesized peptide derived from human SENP7(Accession Q9BQF6), corresponding to amino acid residues E962-E1012.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis