Learn More
SBI-115, MedChemExpress
Product Code. 16480797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16480797
Brand: Medchem Express HY111534
MedChemExpress SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
Tekniske data
Chemical Name or Material SBI-115
CAS 882366-16-7
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H13ClN2O4S
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (440.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(S(=O)(CC)=O)=NC=C1Cl)OC2=CC=CC(C)=C2
Molecular Weight (g/mol) 340.78
Formula Weight 340.78
Percent Purity 99.57%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.