Learn More
Cevimeline hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16464077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16464077
Brand: Medchem Express HY70020B
MedChemExpress Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Spécification
Chemical Name or Material Cevimeline hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 107220-28-0
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H18ClNOS
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AF102B hydrochloride
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (212.07 mM)
SMILES C[C@H]1SC[C@@]2(CN3CCC2CC3)O1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 235.77
Formula Weight 235.77
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis