Få mere at vide
anti-Glucose Transporter GLUT3, Polyclonal, Abcam™
Brand:  Abcam AB41525-100UG
Encompass
Artikelnummer. 13058715
  • £615.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Cross Reactivity: Mouse, Rat, Human
Immunogen: Synthetic peptide from the C terminus of Glucose Transporter GLUT3.
Applications:
Dot Blotting, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
Glucose Transporter GLUT3
0.5mg/mL
Rabbit
Affinity Purified
Cancer and Tumor Biology, Cell Biology, Signal Transduction
Human, Mouse, Rat
Polyclonal
Unconjugated
Synthetic peptide from the C terminus of Glucose Transporter GLUT3.
100 μg
Primary
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.