Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Blue
Product Code. 11775613
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Unit Size:
Each
Product Code. 11775613
Brand: Brady™ 142354
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifications
Certifications/Compliance BS5609:1986 Section 2 and section 3
Description BMP71 Label Printer Tapes
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Blue
Finish Gloss
Material Vinyl (B-595)
Product Type Tape
For Use With (Application) Labeling pipes, walls, equipment, windows
For Use With (Equipment) BMP™71 Printer
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 2 in.
Length (English) 50 ft.
Length (Metric) 15.24 m
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 5.08 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado