Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Product Code. 10180422
Click to view available options
Packaging:
20/Pk., 120/Cs.
8/Pk.
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 32
Produktkode 10180422
missing translation for 'mfr': Greiner Bio-One 781091
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Compatible with automated systems
  • Stackable
  • Alphanumeric well coding μClear™ bottom
  • Well profile: F-bottom (flat bottom)
  • Growth area per well: 10 mm²
  • Working volume per well: 15 μl - 110 μl
  • Available with  lid that enables gas exchange with the lowest possible evaporation
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Barcode Alphanumeric
Format Standard
Lid With Lid
Array 16 x 24
Packaging 8/Pk.
Color Black, Clear Bottom
Material Polystyrene
No. of Wells 384
Sterility Sterile
Surface Treatment Cell Culture
Well Shape Rounded Square
Quantity 8/Pk.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.