missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VHR/DUSP3 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18365142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18365142 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18365142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298873AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VHR/DUSP3 Polyclonal specifically detects VHR/DUSP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen VHR/DUSP3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias dual specificity phosphatase 3, dual specificity protein phosphatase 3, Dual specificity protein phosphatase VHR, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, Vaccinia H1-related phosphatase, vaccinia virus phosphatase VH1-related, VHRserine/threonine specific protein phosphatase
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant VHR/DUSP3 (P51452; Met1-Pro185).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Protein Phosphatase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1845
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.