missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit

Codice prodotto. 31748357 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Quantity:
100 Pk.
1000 Pk.
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Quantity Dimensione della confezione
31748357 Green 1000 Pk. Pack of 1000
31743273 Red 100 Pk. Pack of 100
31742784 Red 1000 Pk. Pack of 1000
31745115 Blue 100 Pk. Pack of 100
31744570 Blue 1000 Pk. Pack of 1000
31741913 Green 100 Pk. Pack of 100
31745914 Natural 100 Pk. -
31741812 Natural 1000 Pk. Pack of 1000
31748263 Black 100 Pk. Pack of 100
31745307 Black 1000 Pk. Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31748357 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR0895313B
Estimated Shipment: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Color Green
Diameter (Metric) Outer 9 mm
Pre-slit No
Sterility Sterile
Septum PTFE/Silicone
Quantity 1000 Pk.
Closure Size 9 mm
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Product Type Cap
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.